1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24329-10G OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA 4475 SEK
APOSOR24329-10G APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃ClN₂O₂
Smältpunkt: 116…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068141
CAS nummer: 175137-17-4