2-Bromo-p-cresol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2424-100G
OR2424-25G
OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA
790
SEK
APOSOR2424-100G
APOSOR2424-25G
APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Formel:
C₇H₇BrO Kokpunkt: 213…214 °C Smältpunkt: 16 °C Densitet: 1,547 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002151 CAS nummer: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |