Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
OR24230-10G OR24230-25G
APOSOR24230-10GEA 775 SEK
APOSOR24230-10G APOSOR24230-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,25 g/mol
Smältpunkt: 79…86 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051669
CAS nummer: 43088-42-2