3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 415 SEK
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formel: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Smältpunkt: 123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022990
CAS nummer: 644-34-8