6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 1175 SEK
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₄
MW: 188.23 g/mol
Smältpunkt: 75…78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00833024
CAS nummer: 149554-29-0