tert-Butyl-3-aminobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2417-1G
OR2417-25G
OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA
1475
SEK
APOSOR2417-1G
APOSOR2417-25G
APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoate
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Smältpunkt: 76…78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00729048 CAS nummer: 92146-82-2 |