syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: syn-2-Pyridinealdoxime
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 1475 SEK
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167166
CAS nummer: 1193-96-0