5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 600 SEK
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
MW: 225,27 g/mol
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00084927
CAS nummer: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III