4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24052-1G OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA 650 SEK
APOSOR24052-1G APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Smältpunkt: 148…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052192
CAS nummer: 1008-95-3