4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 720 SEK
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formel: C₇H₁₁NO₂S
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085157
CAS nummer: 10442-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III