5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24041-1G OR24041-5G
APOSOR24041-1GEA 1300 SEK
APOSOR24041-1G APOSOR24041-5G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052581
CAS nummer: 75428-45-4