Chitin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2403-250G OR2403-25G
APOSOR2403-250GEA 1575 SEK
APOSOR2403-250G APOSOR2403-25G
Chitin
Chitin
Formel: C₃₀H₅₀N₄O₁₉
Smältpunkt: >300 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466914
CAS nummer: 1398-61-4