2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 2150 SEK
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokpunkt: 285 °C
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010862
CAS nummer: 3392-97-0