2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2397-1G OR2397-100MG OR2397-250MG OR2397-500MG OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA 2950 SEK
APOSOR2397-1G APOSOR2397-100MG APOSOR2397-250MG APOSOR2397-500MG APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 211…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03236685
CAS nummer: 23012-16-0