4,4'-Dichlorobenzhydrol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 2450 SEK
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorobenzhydrol
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000629
CAS nummer: 90-97-1