4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR2388-5G OR2388-25G
APOSOR2388-5GEA 2150 SEK
APOSOR2388-5G APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Smältpunkt: 143…147 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01074865
CAS nummer: 2221-00-3