4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23833-1G OR23833-5G
APOSOR23833-1GEA 855 SEK
APOSOR23833-1G APOSOR23833-5G
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formel: C₄H₈N₄
MW: 112,14 g/mol
Smältpunkt: 196…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051647
CAS nummer: 3530-15-2