4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 4350 SEK
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186.0400 g/mol
Kokpunkt: 273…276 °C
Smältpunkt: 44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045606
CAS nummer: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III