2,4,6-Trimethylheptane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 5650 SEK
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Formel: C₁₀H₂₂
Kokpunkt: 144…147 °C
Densitet: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III