1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 5600 SEK
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁BrO
Kokpunkt: 189…192 °C
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000206
CAS nummer: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II