4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 620 SEK
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Formel: C₆H₃Br₂Cl₂N
MW: 319,81 g/mol
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052815
CAS nummer: 113571-15-6