2,3-Diklorbenzonitril
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 650 SEK
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Diklorbenzonitril
2,3-Diklorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Kokpunkt: 114 °C/6mmHg
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016372
CAS nummer: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III