4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23650-1G OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA 1300 SEK
APOSOR23650-1G APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₄H₆N₄OS
MW: 158,18 g/mol
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052212
CAS nummer: 75423-15-3