1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 260 SEK
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Smältpunkt: 116…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045267
CAS nummer: 62581-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III