6-Nitroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR2346-100G OR2346-25G
APOSOR2346-100GEA 1750 SEK
APOSOR2346-100G APOSOR2346-25G
6-Nitroquinoline
6-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smältpunkt: 151…153 °C (subl.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006799
CAS nummer: 613-50-3