2-Chloro-3-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 1425 SEK
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Smältpunkt: 93…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661298
CAS nummer: 78607-36-0