3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23399-1G OR23399-250MG
APOSOR23399-1GEA 190 SEK
APOSOR23399-1G APOSOR23399-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014556
CAS nummer: 4926-47-0