5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 960 SEK
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
Kokpunkt: 105…107 °C/10mmHg
Smältpunkt: 44…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03069318
CAS nummer: 4923-87-9