5-Phenylnicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 SEK
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Smältpunkt: 260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086176
CAS nummer: 10177-12-5