2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 1025 SEK
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₃
Smältpunkt: 116…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086168
CAS nummer: 1914-60-9