5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 2500 SEK
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Smältpunkt: 66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086160
CAS nummer: 465514-11-8