[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23340-10G
OR23340-1G
OR23340-5G
APOSOR23340-10GEA
3850
SEK
APOSOR23340-10G
APOSOR23340-1G
APOSOR23340-5G
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Smältpunkt: 110…112 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
113826-87-2 |