2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 1175 SEK
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 210…211 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02682072
CAS nummer: 127958-10-5