6-Phenoxypyridin-3-amine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23323-1G
OR23323-25G
OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA
260
SEK
APOSOR23323-1G
APOSOR23323-25G
APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Smältpunkt: 71…72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01692449 CAS nummer: 25194-67-6 |