6-Phenoxy-3-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-1G OR23319-250MG OR23319-100MG
APOSOR23319-1GEA 2850 SEK
APOSOR23319-1G APOSOR23319-250MG APOSOR23319-100MG
6-Phenoxy-3-formylpyridine
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Smältpunkt: 102…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681950
CAS nummer: 173282-69-4