3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR23313-1G
OR23313-250MG
OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA
1200
SEK
APOSOR23313-1G
APOSOR23313-250MG
APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Smältpunkt: 200…201 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02682065 CAS nummer: 28077-41-0 |