4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23309-1G OR23309-25G OR23309-5G
APOSOR23309-1GEA 225 SEK
APOSOR23309-1G APOSOR23309-25G APOSOR23309-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Smältpunkt: 41…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00452233
CAS nummer: 27913-99-1