(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G OR23300-5G OR23300-10G
APOSOR23300-1GEA 360 SEK
APOSOR23300-1G APOSOR23300-5G APOSOR23300-10G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02682059
CAS nummer: 86718-08-3