1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 1375 SEK
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇IN₂
Smältpunkt: 91…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681941
CAS nummer: 368869-86-7