(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23294-1G OR23294-25G OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA 260 SEK
APOSOR23294-1G APOSOR23294-25G APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smältpunkt: 76…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02682057
CAS nummer: 143426-49-7