4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23291-100G OR23291-25G OR23291-5G
APOSOR23291-100GEA 7775 SEK
APOSOR23291-100G APOSOR23291-25G APOSOR23291-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Smältpunkt: 82…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681938
CAS nummer: 99662-34-7