4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 685 SEK
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈ClNS
Smältpunkt: 49…50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00723503
CAS nummer: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III