2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Phenylthiazole-4-carbaldehyde
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 685 SEK
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
MW: 189,24 g/mol
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02681934
CAS nummer: 20949-81-9