(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23268-25G OR23268-5G OR23268-1G
APOSOR23268-25GEA 3550 SEK
APOSOR23268-25G APOSOR23268-5G APOSOR23268-1G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01057413
CAS nummer: 280556-71-0