4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 1725 SEK
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Smältpunkt: 230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085167
CAS nummer: 187999-31-1