4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 1300 SEK
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉IN₂
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00626320
CAS nummer: 51660-65-2