1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 1125 SEK
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 132 °C/12mmHg
Smältpunkt: 71…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159623
CAS nummer: 2644-93-1