5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23225-1G OR23225-250MG
APOSOR23225-1GEA 3250 SEK
APOSOR23225-1G APOSOR23225-250MG
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClNO₃S₂
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02681961
CAS nummer: 321309-40-4
UN: 1759
ADR: 8,III