4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde, 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxaldehyde
OR23219-1G OR23219-250MG
APOSOR23219-1GEA 2750 SEK
APOSOR23219-1G APOSOR23219-250MG
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02681912
CAS nummer: 141103-93-7