3-(2-Bromoacetyl)thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR23201-1G OR23201-250MG OR23201-500MG
APOSOR23201-1GEA 1550 SEK
APOSOR23201-1G APOSOR23201-250MG APOSOR23201-500MG
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formel: C₆H₅BrOS
Kokpunkt: 78…79 °C/ 5mmHg
Smältpunkt: 62…63 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 1468-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III